D-Cycloserin
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyms: D-4-Aminoisoxazolidin-3-onD(+)-Cycloserin(R)-(+)-Cycloserin
MOLEM70566984EA 0 CHF
MOLEM70566984
D-Cycloserin
D-Cycloserin
Formel: C₃H₆N₂O₂
MW: 102,09 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00005353
CAS-Nummer: 68-41-7
EINECS: 200-688-4