D-Cycloserin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
D-4-Aminoisoxazolidin-3-on
, D(+)-Cycloserin
, (R)-(+)-Cycloserin
A18000.03EA
133
CHF
A18000.03
A18000.06
D-Cycloserin ≥98%
D-Cycloserin
Formel:
C₃H₆N₂O₂ MW: 102,09 g/mol Melting Pt: 137 °C (Zersetzung) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00005353 CAS-Nummer: 68-41-7 EINECS: 200-688-4 |