Chloroform stabilisiert, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Trichlormethan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
02487-5MLEA 229 CHF
02487-5ML
Chloroform stabilisiert, Supelco®
Chloroform
Formel: CHCl₃
MW: 119,38 g/mol
Siedepunkt: 61,7 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –63 °C
Dichte: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000826
CAS-Nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/24/70/26652470.jpg