VWR® SP100, Automatische Verdünnungspipette, festes Volumen
Lieferant: VWR
VWR® SP100
710-1021EA 255 CHF
710-1021
VWR® SP100, Automatische Verdünnungspipette, festes Volumen
Pipetten Saugpipetten
Die Luftverdrängungspipette mit zwei vorkalibrierten Schritten ermöglicht das aufeinanderfolgende Pipettieren von 1 und 0,1 ml der gleichen Flüssigkeit. Ideale Alternative zu graduierten Glaspipetten bei der Durchführung von 1:10-Serienverdünnungen in der Bakteriologie.
  • Problemlose Aktivierung, äußerst ergonomisch; einfache Wartung, Reinigung und Desinfektion
  • Zwei vorkalibrierte, feste Volumen – kein Einstellen erforderlich
  • Beide Volumen sind unabhängig voneinander kalibriert
  • Auswechselbarer Schutzfilter aus PE
  • Justip™ System zur Höhenverstellung des Spitzenabwerfers
  • Autoklavierbar
Bitte beachten *Das/Die Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904