HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Bis(trimethylsilyl)amin
HYPETS-84770EA 516 CHF
HYPETS-84770
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan)
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan)
Formel: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
MW: 161,39 g/mol
Siedepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –82 °C
Dichte: 0,7742 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 6 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008259
CAS-Nummer: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN: 2924
ADR: 3,II
REACH: 01-2119438176-38
Merck Index: 13,04708
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/76/2298076.jpg