Calciumchlorid Dihydrat ≥99% (durch komplexometrische Analyse), weißer Feststoff, Molekularbiologische Qualität, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Achtung
208291-250EA 94.2 CHF
208291-250
Calciumchlorid Dihydrat ≥99% (durch komplexometrische Analyse), weißer Feststoff, Molekularbiologische Qualität, Millipore®
Calciumchlorid Dihydrat
Formel: CaCl₂·2H₂O
MW: 147,01 g/mol
Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 176 °C
Dichte: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149613
CAS-Nummer: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660