Natriumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 N in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Veränderungsmanagement-Kategorie = N
4687.EA 31.7 CHF
4687-01 4687.
Natriumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 N in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: ∼105 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,327 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Normality (by titrimetry) Passes Test
(Makes 0.1N solution after dilution to 1000 mL)
Low in Carbonate