Natriumhydroxid 20% in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
6164.9010EA 181 CHF
6164.9010
Natriumhydroxid 20% in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 9…10 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay min. 20 %