Wasserstoffperoxid 6% (w/v) (20 volumes), GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: Hydrogenperoxid
285175CEA 95.9 CHF
285175C
Wasserstoffperoxid 6% (w/v) (20 volumes), GPR RECTAPUR®
Wasserstoffperoxid
Formel: H₂O₂
MW: 34,01 g/mol
Dichte: 1,022 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011333
CAS-Nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (W/V) Min. 6 %
Density (20/4) About 1.020
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm