Formaldehyd 37% in wässriger Lösung
Lieferant: EUROCLONE
Gefahr
Synonyms: Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
EMR140001 EMR140250 EMR140500
EURLEMR140001EA 0 CHF
EURLEMR140001 EURLEMR140250 EURLEMR140500
Formaldehyd 37% in wässriger Lösung
Formaldehyd
Formel: CH₂O
MW: 30,03 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8,III