Blei ≥99,9% (Metall-Basis), Stange ∼ 1.35x2.54x30.5 cm (0.53x1.0x12.0 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
00930.KF 00930.KJ
00930.KFEA 180 CHF
00930.KF 00930.KJ
Blei ≥99,9% (Metall-Basis), Stange ∼ 1.35x2.54x30.5 cm (0.53x1.0x12.0 in)
Lead
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈1300g/bar Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formel: Pb
Siedepunkt: 1740 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 327 °C
Dichte: 11.3437 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134050
CAS-Nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410