2,3-Diaminonaphthalin
Lieferant: Biotium
Synonyms: Naphthalin-2,3-diamin2,3-Naphthylendiamin
00301.EA 108 CHF
00301.
2,3-Diaminonaphthalin
2,3-Diaminonaphthalin
Formel: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Siedepunkt: 343 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 199 °C
Dichte: 1,0968 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004116
CAS-Nummer: 771-97-1
EINECS: 212-241-0