Entnahmegestell
Lieferant: Sampling Systems
SAMP1220R-1EA 899 CHF
SAMP1220R-1
Entnahmegestell
Gestelle Sampler-Gestelle
Entwickelt für das bequeme Entleeren von Pulverproben.
  • Ermöglicht das einfache Entleeren von mehrstufigen Probenehmern
  • Hergestellt aus 316L-Edelstahl
  • Lieferung mit 3 Trichtern und 3 Flaschen
  • Ab Lager verfügbar
  • Schnell lieferbar
Entnahmegestelle erleichtern das Entleeren von mehrstufigen Pulverprobenehmern. Legen Sie den Probenehmer einfach auf das Gestell und stellen Sie die Position der Trichter so ein, dass sie mit den Taschen übereinstimmen. Öffnen Sie den Probenehmer und das Pulver fällt in die Probenflaschen, die sich unter den Trichtern befinden.
Hinweis: Für Probenehmer über 1 m bestellen Sie bitte 2 Gestelle.