Colchicin
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: N-[(7S)-1,2,3,10-Tetramethoxy- 9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[d]heptalen-7-yl]acetamid7α-H-Colchicin(S)-(-)-Colchicin
ROTH8884.1EA 78.65 CHF
ROTH8884.1
Colchicin
Colchicin
Formel: C₂₂H₂₅NO₆
MW: 399,44 g/mol
Melting Pt: 154…156 °C
Dichte: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078484
CAS-Nummer: 64-86-8
EINECS: 200-598-5
UN: 1544
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,02536