4-Methoxybenzylmercaptan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Methoxy-α-toluenethiol, p-Methoxytoluene-α-thiol
B22542.06 B22542.14
B22542.06EA 105 CHF
B22542.06 B22542.14
4-Methoxybenzylmercaptan ≥98%
4-Methoxybenzylmercaptan
Purity: 98% CAS No.: 6258-60-2 Molecular Formula: C8H10OS Formula Weight: 154.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5750 Odour: Unpleasant Boiling Point: 90-95°/0.5mm Beilstein Reference: 471686 MDL No.: MFCD00004871
Formel: C₈H₁₀OS
MW: 154,23 g/mol
Siedepunkt: 90…95 °C (0.5 mmHg)
Dichte: 1.112
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004871
CAS-Nummer: 6258-60-2
EINECS: 228-393-6