Dibenzyldiselenid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
B21278.06EA
199
CHF
B21278.06
B21278.14
B21278.03
Dibenzyldiselenid 95%
Dibenzyldiselenid
Formel:
C₁₄H₁₄Se₂ MW: 340,19 g/mol Melting Pt: 91…93 °C Dichte: 1,67 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004767 CAS-Nummer: 1482-82-2 UN: 3283 ADR: 6.1,III |