Buccutite™ Rapid APC-Cy7 Tandem-Antikörper-Markierungskits (2 Markierungen)
Lieferant: AAT BIOQUEST
1321
1351
AATB1321EA
769
CHF
AATB1321
AATB1351
Buccutite™ Rapid APC-Cy7 Tandem-Antikörper-Markierungskits (2 Markierungen)
Proteinkonjugate und Markierungen
APC-Cy7 ist eine beliebte Farbe, die in der Durchflusszytometrie verwendet wird.
- Hohe Konjugationsausbeute
- Stabile Quervernetzung
- Minimaler praktischer Zeitaufwand
- Robustes Protokoll