4-Amino-3-fluorbenzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (4-Amino-3-fluorophenyl)methanol
PC4408-1G PC4408-250MG PC4408-5G
APOSPC4408-1GEA 154 CHF
APOSPC4408-1G APOSPC4408-250MG APOSPC4408-5G
4-Amino-3-fluorbenzylalkohol
4-Amino-3-fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₈FNO
MW: 141,1429 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03094241
CAS-Nummer: 146019-45-6