1,5-Diaminopentan 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Pentamethylendiamin1,5-PentandiaminCadavarin
APOSOR59990-10GEA 227 CHF
APOSOR59990-10G
1,5-Diaminopentan 95%
1,5-Diaminopentan
Formel: C₅H₁₄N₂
MW: 102,18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008239
CAS-Nummer: 462-94-2