6-Chloruracil 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Chlor-2,6-dihydroxypyrimidin6-Chlor-2,4(1H,3H)-pyrimidindion4-Chloruracil6-Chlor-2,4-dihydroxypyrimidin
APOSOR5447-25GEA 35 CHF
APOSOR5447-25G APOSOR5447-100G
6-Chloruracil 98%
6-Chloruracil
Formel: C₄H₃ClN₂O₂
MW: 146,53 g/mol
Melting Pt: 295 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014595
CAS-Nummer: 4270-27-3
EINECS: 224-258-0