4-Iodpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR25896-1G OR25896-5G
APOSOR25896-1GEA 26.2 CHF
APOSOR25896-1G APOSOR25896-5G
4-Iodpyridin 97%
4-Iodopyridine
Formel: C₅H₄IN
Melting Pt: 92…96 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02093937
CAS-Nummer: 15854-87-2