(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleriansäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR17815-10GEA
38.5
CHF
APOSOR17815-10G
APOSOR17815-25G
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleriansäure 97%
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleriansäure
Formel:
C₅H₁₀O₃ MW: 118,13 g/mol Siedepunkt: 124…125 °C/13mmHg Melting Pt: 68…70 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00066443 CAS-Nummer: 17407-55-5 |