4-Brom-L-phenylalanin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSOR14695-10GEA 110 CHF
APOSOR14695-10G
4-Brom-L-phenylalanin 95+%
4-Brom-L-phenylalanin
Formel: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244,1 g/mol
Melting Pt: 265 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063062
CAS-Nummer: 24250-84-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III