1H,1H,2H,2H-Perfluoro(10,10-dimethyl-1-iodo-9-oxa)decane
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 8-(Heptafluoroisopropoxy)-1-iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorooctane
PC8263-1G PC8263-5G
APOSPC8263-1GEA 158 CHF
APOSPC8263-1G APOSPC8263-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro(10,10-dimethyl-1-iodo-9-oxa)decane
1H,1H,2H,2H-Perfluoro(10,10-dimethyl-1-iodo-9-oxa)decane
Formel: C₁₁H₄F₁₉IO
MW: 640,023 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09763609
CAS-Nummer: 25080-25-5