2-(Bromomethyl)-6-fluoropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC56100-1G
PC56100-250MG
APOSPC56100-1GEA
486
CHF
APOSPC56100-1G
APOSPC56100-250MG
2-(Bromomethyl)-6-fluoropyridine
2-(Bromomethyl)-6-fluoropyridine
Formel:
C₆H₅BrFN MW: 190,013 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09953532 CAS-Nummer: 100202-78-6 |