Ethyl-2-[[(2'-cyanobiphenyl-4-yl)methyl]amino]-3-nitrobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR958836-100MG OR958836-1G OR958836-250MG
APOSOR958836-100MGEA 151 CHF
APOSOR958836-100MG APOSOR958836-1G APOSOR958836-250MG
Ethyl-2-[[(2'-cyanobiphenyl-4-yl)methyl]amino]-3-nitrobenzoate 95%
Ethyl-2-[[(2'-cyanobiphenyl-4-yl)methyl]amino]-3-nitrobenzoate
Formel: C₂₃H₁₉N₃O₄
MW: 401,415 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD09030634
CAS-Nummer: 136285-67-1