Methyl 2-(cyclohexylamino)-5-nitrobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR303242-1G
OR303242-500MG
APOSOR303242-1GEA
216
CHF
APOSOR303242-1G
APOSOR303242-500MG
Methyl 2-(cyclohexylamino)-5-nitrobenzoate
Methyl 2-(cyclohexylamino)-5-nitrobenzoate
Formel:
C₁₄H₁₈N₂O₄ Melting Pt: 132…134 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD23989316 CAS-Nummer: 83909-56-2 |