4,4′-Dinitro-2-biphenylamine ≥98%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
335428-25GEA 307 CHF
335428-25G
4,4′-Dinitro-2-biphenylamine ≥98%, Sigma-Aldrich®
4,4′-Dinitro-2-biphenylamine
4,4'-Dinitro-2-biphenylamine,98%
Formel: C₁₂H₉N₃O₄
MW: 259,22 g/mol
Melting Pt: 208-210 °C (Lit.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075056
CAS-Nummer: 51787-75-8