Sicherheits-Halbstiefel, Schnallenverschluss, Compositelite™, Work, FW07
Lieferant: Portwest
Compositelite™
PRTWFW07BKR48EA 91.6 CHF
PRTWFW07BKR48 PRTWFW07BKR38 PRTWFW07BKR39 PRTWFW07BKR40 PRTWFW07BKR41 PRTWFW07BKR42 PRTWFW07BKR43 PRTWFW07BKR44 PRTWFW07BKR45 PRTWFW07BKR46 PRTWFW07BKR47
Sicherheits-Halbstiefel, Schnallenverschluss, Compositelite™, Work, FW07
Schuhe und Stiefel
Antistatischer Sicherheits-Halbstiefel aus Spaltleder mit PU/Gummi-Sohle in zweifacher Dichte, hitzebeständig (300 °C).
  • Zehenkappe aus Verbundstoff für zusätzlichen Schutz
  • Durchstichfeste Zwischensohle aus Verbundwerkstoff
  • Energieabsorbierender Fersenbereich
  • Wasserabweisendes Obermaterial verhindert das Eindringen von Wasser
  • Rutschfeste Außensohle, verhindert Ausrutschen und Stolpern auf Keramikoberflächen
  • Kraftstoff- und ölbeständige Laufsohle
Entwickelt für Schweißer mit einer schützenden Lederlasche zum Schutz vor Funken, einer Schnellverschluss, genäht mit feuerfestem Garn, Verbundstoff-Zehenkappe und Zwischensohle.
Zertifizierungen: ASTM F2413-18; EN ISO 20345:2011, SRA, S3, HRO.