Karbolfuchsin starke Lösung (Ziehl-Neelsen), Gurr™ microbiologischer Farbstoff
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: 4-[(4-Amino-m-tolyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]-o-toluidiniumchlorid4-(Di(4-amino-3-methylphenyl)methylen)-2,5-cyclohexadien-1-yliden)ammoniumchlorid3,3'-Dimethyl-4,4',4''-triaminotrityliumchlorid4-[(4-Amino-m-tolyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]-o-toluidin Hydrochlorid
350084REA 101 CHF
350084R
Karbolfuchsin starke Lösung (Ziehl-Neelsen), Gurr™ microbiologischer Farbstoff
Karbolfuchsin
Formel: C₂₁H₂₂ClN₃
MW: 351,88 g/mol
MDL Number: MFCD18071399
CAS-Nummer: 4197-24-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Suitability Passes test