Schutzhelme, uvex thermo boss
Lieferant: Uvex
uvex thermo boss
UVEX9754.300EA 38.8 CHF
UVEX9754.300
Schutzhelme, uvex thermo boss
Schutzhelme Schutzhelme
Der uvex thermo boss Schutzhelm besitzt eine Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung, die eine optimale Passform und hohen Komfort gewährleistet, sowie eine konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung.
  • Helmschale aus wärmeresistentem Polycarbonat
  • Seitliche Euroslot-Aufnahmen
Für den Einsatz bei sehr hohen Umgebungstemperaturen geeignet.
Zertifizierungen: EN 397, hohe Temperaturen (150 °C)