4-(Dimethylamino)pyridin
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyms: DMAPN,N-Dimethylpyridin-4-amin
MOLE32942968-100GEA 30.34 CHF
MOLE32942968-100G
4-(Dimethylamino)pyridin
4-(Dimethylamino)pyridin
Formel: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 195 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 109…111 °C
Flash-Pt: 124 °C
MDL Number: MFCD00006418
CAS-Nummer: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN: 2811
ADR: 6.1,I