Zinkchlorid, wasserfrei 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
A16281.0C A16281.0E A16281.22 A16281.36 AB117501.0500
A16281.0CEA 546 CHF
A16281.0C A16281.0E A16281.22 A16281.36 ABCRAB117501.0500
Zinkchlorid, wasserfrei 98+%
Zinkchlorid
Purity: 98+% CAS No.: 7646-85-7 Molecular Formula: Cl2Zn Formula Weight: 136.29 Odour: Odourless Melting Point: 290° Boiling Point: 732° Merck Reference: 14,10132 UN No.: 2331 MDL No.: MFCD00011295
Formel: ZnCl₂
Siedepunkt: 732 °C
Melting Pt: 290 °C
Dichte: 2.91
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011295
CAS-Nummer: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 14,10132