1,1'-Carbonyldiimidazol
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyms: 1,1'-Carbonylbis(imidazol)N,N'-Carbonyldiimidazol1,1'-Carbonylbis-1H-imidazolCDI
MOLE25890016-25GEA 0 CHF
MOLE25890016-25G
1,1'-Carbonyldiimidazol
1,1'-Carbonyldiimidazol
Formel: C₇H₆N₄O
MW: 162,15 g/mol
Melting Pt: 111…116 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005286
CAS-Nummer: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
UN: 3263
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01829