Kieselgel amorph S.A. 105-130 m²/g, gedampft, oberflächenbehandelt
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Silica gel amorphous, Silicon dioxide amorphous, Silicium dioxide amorphous
42784.18 42784.30 42784.A1
42784.18EA 66.4 CHF
42784.18 42784.30 42784.A1
Kieselgel amorph S.A. 105-130 m²/g, gedampft, oberflächenbehandelt
Kieselgel amorph
CAS No.: 7631-86-9 Molecular Formula: O2Si Formula Weight: 60.09 Physical Form: -325 Mesh powder Density: 1.8 Appearance: White Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011232
Coatings, adhesives, sealants, silicones, inks
Formel: SiO₂
Melting Pt: ~ 2230 °C
Dichte: 1.8
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4