Allzweckhandschuhe, A130 Criss Cross
Lieferant: Portwest
PRTWA130ORRLEA 27.5 CHF
PRTWA130ORRL PRTWA130ORRXL PRTWA130ORRM
Allzweckhandschuhe, A130 Criss Cross
Handschuhe
Diese Handschuhe aus 65% Polyester und 35% Baumwolle haben ein PVC-Zickzackmuster an Handfläche, Fingern und Handrücken für hervorragenden Halt.
  • Maschinengestricktes Polycotton-Garn
  • Strickbündchen für eine sichere und bequeme Passform
Ideal für allgemeine Handhabungsarbeiten.
Zertifizierungen: EN 388: 2016 (1141X)