Cycloheximid, Ultrareine Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl]-2-hydroxyethyl]piperidin-2,6-dionCHXActidionNaramycin A
94271-1GEA 398 CHF
94271-1G 94271-100MG 94271-5G
Cycloheximid, Ultrareine Qualität
Cycloheximid
Inhibitor der Proteinsynthese in eukaryotischen Organismen. Weit verbreitet zur Bestimmung der Protein-Halbwertszeit und als Selektionsmittel für Hefen und Pilze. Arbeitskonzentration: 100 - 1000 μg/ml.
Formel: C₁₅H₂₃NO₄
MW: 281,35 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082346
CAS-Nummer: 66-81-9
EINECS: 200-636-0
UN: 2811
ADR: 6.1,I
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/03/2298903.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 97,0%
Specific optical rotation -32 ...-25 °
Loss on drying 0,3 %