Methyloleat, technical
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: Ölsäuremethylestercis-9-Octadecensäuremethylester
ACRO414640050EA 214 CHF
ACRO414640050 ACRO414645000 ACRO414640010
Methyloleat, technical
Methyloleat
Formel: C₁₉H₃₆O₂
MW: 296,49 g/mol
Siedepunkt: 186 °C (9 mmHg)
Melting Pt: –20 °C
Dichte: 0,87 g/cm³
Flash-Pt: 170 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009578
CAS-Nummer: 67762-38-3
EINECS: 203-992-5
Merck Index: 12,06965
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to amber Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥55 %
HPLC ≥98.0 %