Glycolsäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO154510025EA 1180 CHF
ACRO154510025 ACRO154511000 ACRO154510250 ACRO154515000
Glycolsäure 99%
Glycolsäure
Formel: C₂H₄O₃
MW: 76,05 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 72…80 °C
Flash-Pt: >300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004312
CAS-Nummer: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04511
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 80 °C
Water ≤1 %
Titration with NaOH ≥98.5 % (On dry substance)