L(+)-Glutamin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyms: QLevoglutamid(S)-(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure-5-amid(S)-(+)-GlutaminL(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure-5-amidGlnL(+)-Glutaminsäure-5-amidH-Gln-OH(S)-(+)-Glutaminsäure-5-amid
BACE4030662.0500EA 224 CHF
BACE4030662.0500 BACE4030662.0100
L(+)-Glutamin
L(+)-Glutamin
Formel: C₅H₁₀N₂O₃
MW: 146,15 g/mol
Siedepunkt: 355 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 185…186 °C
Dichte: 1,5326 g/cm³ (130 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008044
CAS-Nummer: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Merck Index: 13,04484
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/28/2299828.jpg