Maus-HRP/Kaninchen-AP IHC, MULTIVIEW®
Lieferant: Enzo Life Sciences
MULTIVIEW®
ALEXADI9501000001EA 603 CHF
ALEXADI9501000001 ENZOADI9501000001
Maus-HRP/Kaninchen-AP IHC, MULTIVIEW®
Tests Immunologische Tests
Maus-HRP/Kaninchen-AP IHC ist ein biotinfreies Einschritt-Detektionssystem zum Nachweis von Antigenen in formalinfixierten, paraffineingebetteten Geweben und Kryostatschnitten.
  • Nanopolymerbasiertes System für hervorragende Mehrfachmarkierung von Antigenen
  • Durch zusätzliche Chromogene erweiterbar
  • Erhält wertvolles Gewebe und spart Reagenzien
Kann mit Blutausstrichen, Zellausstrichen und Zellpräparationen verwendet werden.
Bestellinformation: Umfasst einen Peroxidaseblock, POLYVIEW® IHC Reagenz (Maus-HRP), POLYVIEW® IHC Reagenz (Kaninchen-AP), HIGHDEF® IHC Chromogen-Substrat (DAB, stabil) Puffer und Chromogen, rotes HIGHDEF® IHC-Chromogen (AP) Puffer und Chromogen, leere Mischflaschen.