Glutaraldehyd 50% in wässriger Lösung
Lieferant: EUROCLONE
Gefahr
Synonyms: Glutaral, Glutardialdehyde, 1,5-Pentanedial
EMR144010 EMR144025 EMR144100
EURLEMR144010EA 0 CHF
EURLEMR144010 EURLEMR144025 EURLEMR144100
Glutaraldehyd 50% in wässriger Lösung
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007025
CAS-Nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2927
ADR: 6.1,II