DL-Leucin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyms: (±)-Leucin(±)-2-Amino-4-methylpentansäure(±)-α-Amino-γ-methylvaleriansäureDL-α-Amino-γ-methylvaleriansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14986.0050EA 157 CHF
8.14986.0050
DL-Leucin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
DL-Leucin
Formel: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Siedepunkt: 226 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,191 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063087
CAS-Nummer: 328-39-2
EINECS: 206-328-2
Merck Index: 13,05470
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 7.97 g/l (0 °C)
Melting Point 290 - 295 °C
Molar Mass 131.17 g/mol
Density 1.293 g/cm3 (18 °C)