DL-Leucin
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: (±)-Leucin(±)-2-Amino-4-methylpentansäure(±)-α-Amino-γ-methylvaleriansäureDL-α-Amino-γ-methylvaleriansäure
EHERC14629300EA 56.8 CHF
EHERC14629300
DL-Leucin
DL-Leucin
Formel: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Siedepunkt: 226 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,191 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063087
CAS-Nummer: 328-39-2
EINECS: 206-328-2
Merck Index: 13,05470