VWR®, Digitaler Timer, ein Kanal
Lieferant: VWR
VWR®
609-0224EA 84.3 CHF
609-0224
VWR®, Digitaler Timer, ein Kanal
Timer Timer, digital
Dieser Einkanal-Timer kann im Countdown- oder Countup-Modus programmiert werden.
  • Zeitbegrenzung: 99 Minuten, 59 Sekunden
  • Auflösung 1 Sekunde
  • Alarm und Speicherfunktion
  • Display mit großen Ziffern
Lieferumfang: Lieferung mit Magnet, Klemme und Stand.