Mikrovolumen-Spektrophotometer, SpectraMax® QuickDrop™
Lieferant: Molecular Devices
SpectraMax®
735-0350EA 0 CHF
735-0350
Mikrovolumen-Spektrophotometer, SpectraMax® QuickDrop™
Spektrophotometer und Photometer Biophotometer
Ein erschwingliches Vollspektrum-Mikrovolumen-Spektralphotometer, ideal für die Quantifizierung sehr kleiner Mengen von DNA, RNA, Proteinen, Aminosäuren und Peptiden mit nur einem Handgriff – ein wichtiger erster Schritt in vielen Arbeitsabläufen der Molekularbiologie, Biochemie und Genetik. Darüber hinaus eignet sich dieses Gerät auch für viele allgemeinere absorptionsbasierte Anwendungen, einschließlich Qualitätskontrolle und Tests.
  • Die intuitive Touchscreen-Benutzeroberfläche mit vorkonfigurierten Analysemethoden vereinfacht die Datenerfassung und -analyse und ermöglicht gleichzeitig die Erstellung individueller Experimente
  • Feste Pfadlänge, erfordert keine Kalibrierung
  • Reinigung mit einem Wisch
  • Quantifiziert mit dem 0,5 µl-Probenanschluss oder dem Küvettenanschluss Mikroproben und großvolumige Proben in einer Plattform
  • Bewahren Sie wertvolle und teure Proben und Reagenzien
  • Exportieren Sie Daten ganz einfach zur weiteren Analyse auf ein USB-Laufwerk
  • Kleine Stellfläche, kein spezieller PC erforderlich
Kurze Lesezeit (<4 Sekunden) kombiniert mit hoher Empfindlichkeit und einem breiten Spektralbereich liefern schnelle und zuverlässige Ergebnisse für eine Vielzahl von Anwendungen und Proben.