Reinraumüberschuhe, Tyvek® IsoClean®, Modell IC 451 S
Lieferant: DuPont
DUPOIC451SWH0B/MEA 210 CHF
DUPOIC451SWH0B/M
Reinraumüberschuhe, Tyvek® IsoClean®, Modell IC 451 S
Diese Überschuhe bestehen aus Tyvek®. Dieses Material besteht aus Flash-Spun-Polyethylen hoher Dichte und bietet ein ideales Gleichgewicht zwischen Schutz, Widerstandsfähigkeit und Komfort.
  • Äußerst fusselarmes Material
  • Mit elastischem, oberen Abschluss
  • Gripper™ Sohlen bieten eine verbesserte Rutschfestigkeit und Haltbarkeit
  • Sorgsam versäuberte Nähte mit mehreren ineinandergreifenden Fäden, die für eine feste, widerstandsfähige Naht um die Schnittkanten des Bekleidungsmaterials genäht sind
Tyvek® ist sowohl luft- als auch wasserdampfdurchlässig, gleichzeitig aber beständig gegen wasserbasierte Flüssigkeiten und Aerosole. Es bietet eine hochwirksame Barriere gegen feine Partikel und Fasern (bis auf 1 µm in der Größe). Ideal für den Einsatz in der Biotechnologie, Pharmazie, Medizintechnik und Elektronik sowie in anderen kritischen oder kontrollierten Umgebungen.
Zertifizierungen: Typ PB [6-B]; EN 14126; Kat. III; (EU) 2016/425
Verpackung: Lose verpackt in doppelten transparenten Polybeuteln.