Der SpectraMax® Paradigm® Reader kann Absorption, Fluoreszenz, zeitaufgelöste Fluoreszenz (einschließlich HTRF), Fluoreszenz-Polarisierung, AlphaScreen®, AlphaLISA® und Lumineszenz messen. Die Modularität der Erkennungskartusche gestattet den Anwendern, das System für die aktuellen Anforderungen zu konfigurieren und bietet gleichzeitig die Flexibilität, um mit künftigen Anwendungen zurechtzukommen.
- Flexibles Design ermöglicht einzelne und duale Anregung und Emission, um auf bestehende Anforderungen und künftige Erweiterungen einzugehen
- Lässt sich vom Anwender in <2 Minuten aufrüsten
- Detektion mit hoher Geschwindigkeit
- Hervorragende Empfindlichkeit und Leistung
- Beinhaltet SpectraDrop™ Plattenprotokolle, die Mikrovolumen-Anwendungsmessungen ermöglichen
- Patentierte LED-Intensitätsanpassung
Weitere Merkmale umfassen eine Vielzahl von Funktionen der Erkennungskartuschen, automatische Z-Richtungsoptimierung (Konfigurationen der oberen und unteren Werte), die Anwender brauchen bei Fluoreszenzmessungen nicht mehr die Verstärkung (gain) anzupassen, bis zu 1536-Well-Format, Temperaturregler, Monochromator-basierte Absorption, filterbasierte Fluoreszenz und TUNE-Kartusche für einzigartige Empfindlichkeit bei der auf die Wellenlänge abstimmbaren Detektion.