Aluminiumnitrat Nonahydrat ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO446340010EA 112 CHF
ACRO446340010
Aluminiumnitrat Nonahydrat ACS
Aluminiumnitrat Nonahydrat
Formel: Al(NO₃)₃·9H₂O
MW: 375,13 g/mol
Melting Pt: 73 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149132
CAS-Nummer: 7784-27-2
ADR: 5.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %