Dibismuttriselenid ≥99,995% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
47198.03 47198.06
47198.03EA 90.6 CHF
47198.03 47198.06
Dibismuttriselenid ≥99,995% (Metall-Basis)
Dibismuttriselenid
Purity: 99.999% CAS No.: 12068-69-8 Molecular Formula: Bi2Se3 Formula Weight: 654.84 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 6.82 Melting Point: 710° UN No.: UN3283 MDL No.: MFCD00014200
Formel: Bi₂Se₃
Melting Pt: 710 °C
Dichte: 6.82
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014200
CAS-Nummer: 12068-69-8
EINECS: 235-104-7
UN: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1278